Przejdź do
84739
Sulfur trioxide triethylamine complex
technical, ≥95% sulfur basis
Synonim(y):
NSC 68185, NSC 8168, Triethylamine sulfur trioxide complex
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
537,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2)3N · SO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.25
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3993165
Assay:
≥95% sulfur basis
Form:
powder
537,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥95% sulfur basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
~85 °C
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(=O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.O3S/c1-4-7(5-2)6-3;1-4(2)3/h4-6H2,1-3H3;
InChI key
YYHPEVZFVMVUNJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for reagent for synthesis of:
  • Anticoagulant and antiplatelet persulfated glycosides or flavonoids containing an oligopolysulfated moiety
  • Narciclasine derivatives for use as anticancer agents
  • Sulfate-conjugated methylprednisolone for use as a colon-specific prodrug
  • Tetrasaccharide substrates of heparanase by glycosylation of disaccharides
  • Synthetic heparin oligosaccharide microarrays for analysis of heparin-protein interactions
  • Dexamethasone 21-sulfate sodium for use as a colon-specific prodrug
Other Notes
Reagent used for the sulfation of alcohols and other compounds
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
135879373680S7556
description
technical, ≥95% sulfur basis
description
-
description
97%
description
97%
assay
≥95% sulfur basis
assay
-
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
~85 °C
mp
232 °C (dec.) (lit.)
mp
155-158 °C (lit.)
mp
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)