Merck
84280
Sigma-Aldrich
Hexyl salicylate
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Hexyl 2-hydroxybenzoate
Wybierz wielkość
250 ML
230,00 zł
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.28
Beilstein:
2453103
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
n20/D 1.505
bp
290 °C (lit.)
liczba kwasowa
≤5
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCCCCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C13H18O3/c1-2-3-4-7-10-16-13(15)11-8-5-6-9-12(11)14/h5-6,8-9,14H,2-4,7,10H2,1H3
Klucz InChI
DUKPKQFHJQGTGU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
251.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
122 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)