Merck
648434
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-phenylpiperazine
97%
Wybierz wielkość
1 G
200,00 zł
5 G
743,00 zł
200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
200,00 zł
5 G
743,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
56-60 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
CN1CCNC(C1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c1-13-8-7-12-11(9-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3
Klucz InChI
IRMBVBDXXYXPEW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
C A Mini et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 71, 105069-105069 (2020-12-15)
Three-dimensional skin models, also named 3D skin models, human skin equivalents (HSEs), or Human Epidermal Equivalents (HEEs), have been increasingly used for chemical assessments in terms of efficacy and safety. Considering this, we developed an HEE model using immortalized HaCaT