Merck
808571
Sigma-Aldrich
6-(1-Piperazinylmethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde bistosylate salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H31N3O7S2
Masa cząsteczkowa:
549.66
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
grupa funkcyjna
aldehyde
tosylate
ciąg SMILES
[H]C(C1=CC=CC(CN2CCNCC2)=N1)=O.O=S(C3=CC=C(C)C=C3)(O)=O.O=S(C4=CC=C(C)C=C4)(O)=O
InChI
1S/C11H15N3O.2C7H8O3S/c15-9-11-3-1-2-10(13-11)8-14-6-4-12-5-7-14;2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-3,9,12H,4-8H2;2*2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Klucz InChI
QDGVEYQPPPITKT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Materiał ten jest stosowany jako odczynnik do N-końcowej modyfikacji białek. Uchwyt aminy drugorzędowej łatwo reaguje z dostępnymi na rynku estrami NHS w celu przekształcenia niespecyficznych odczynników biokoniugacyjnych w odczynniki N-końcowo specyficzne.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)