Merck
M78208
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde
98%
Synonim(y):
2-Picoline-6-carboxaldehyde
Wybierz wielkość
5 G
827,00 zł
827,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
827,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.14
Beilstein:
107476
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
827,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
crystals
współczynnik refrakcji
n20/D 1.527 (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cccc(C=O)n1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-3-2-4-7(5-9)8-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
AHISYUZBWDSPQL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Muniyandi Sankaralingam et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(22), 7181-7193 (2017-04-19)
A series of Ni(ii) complexes of the types [Ni(L)(CH
Sakthi Raje et al.
Chemistry, an Asian journal, 13(11), 1458-1466 (2018-04-01)
Koneramines (LR OR', R=Ph or Ts; R'=Me, iPr) and their complexes were found to emerge from the system of pyridine-2-carboxaldehyde and N-phenyl/tosylethylenediamine when a primary or secondary alcohol was used as solvent. Imidazolidinylpyridines (LR , R=Ph or Ts) became major