Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 435,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
435,00 zł
Quality Segment
description
ester terminated
form
solid
mol wt
average Mn 40,000
degradation timeframe
>3 years
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn 40,000 | description viscosity ~4.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C) | description viscosity ~1.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C) | description viscosity ~2.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mol wt average Mn 40,000 | mol wt Mw 259,000, Mn 103,000 | mol wt Mw 101,000, Mn 59,000 | mol wt Mw ~260,000 |
| degradation timeframe >3 years | degradation timeframe >3 years | degradation timeframe >3 years | degradation timeframe >3 years |
| description ester terminated | description ester terminated | description ester terminated | description ester terminated |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(L-lactide)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?