Przejdź do
P1691
Poly(D,L-lactide)
mol wt 75,000-120,000
Synonim(y):
Poly[oxy(1-methyl-2-oxo-1,2-ethanediyl)]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C3H4O2)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
pellets
Quality Segment
mol wt
75,000-120,000
color
white to yellow
mp
262 °C (lit.)
transition temp
Tg 32.9 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)C.[H+]
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Poly(D,L-lactide) is a polyamino acid that has been used to as a coating material.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
QBD10852191094QBD10784
form
pellets
form
solid or viscous liquid
form
pellets
form
solid or viscous liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
color
white to yellow
color
-
color
-
color
-
mp
262 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
transition temp
Tg 32.9 °C
transition temp
-
transition temp
Tm (DSC) 213 °C (onset)
transition temp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(D,L-lactide)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)