Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
pellets
Quality Segment
mol wt
85,000-160,000
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-UWTATZPHSA-N
Biochem/physiol Actions
Poly-D-lysine hydrobromide is a synthetic amino acid that enhances cell adhesion to solid substrates. It has additionally been shown to eliminate prion proteins from infected cells.
Legal Information
Lactel is a registered trademark of Evonik Corp
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form pellets | form pellets | form pellets | form pellets |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| color white to off-white | color - | color white to yellow | color - |
| application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| mol wt 85,000-160,000 | mol wt Mw 40,000-75,000 | mol wt 75,000-120,000 | mol wt Mw 6,000-10,000 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?