Kluczowe dokumenty
805009
CX200
Umicore
Synonim(y):
(Pd tBu-Ind Cl)2, Dimer chlorku palladu(p-tert-butyloindenylu), Dimer katalizatora Hazari Pd, [(η3-1-tert-butyloindenylo)(μ-Cl)Pd]2
Wybierz wielkość
1490,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1490,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
166 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)[C@H]1[C@H]2[C@H](CCCC2)CC1.C[Pd]Cl.C[Pd]Cl.CC(C)(C)c3ccc4c3cccC4
Zastosowanie
Informacje prawne
Licencja na produkt
Ten produkt, jego wytwarzanie lub użytkowanie jest przedmiotem jednego lub większej liczby wydanych lub oczekujących patentów amerykańskich (i zagranicznych odpowiedników) będących własnością lub kontrolowanych przez Umicore PMC. Zakup tego produktu od Umicore PMC za pośrednictwem Sigma-Aldrich, jej podmiotów stowarzyszonych lub ich autoryzowanych dystrybutorów przenosi na nabywcę ograniczoną, jednorazową, niewyłączną, nieprzenoszalną, niezbywalną licencję. Korzystanie przez nabywcę z tego produktu może naruszać patenty będące własnością osób trzecich lub przez nie kontrolowane. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że korzystanie przez niego z produktu nie narusza praw patentowych osób trzecich ani nie wykracza poza zakres licencji udzielonej w niniejszym dokumencie.
Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.pmc.umicore.com.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions
Powiązane treści
Hazari group develops versatile Ni and Pd precatalysts for cross-coupling reactions, aiming for efficient conversion under mild conditions.