Przejdź do
903124
(Ad−BippyPhos)2PdCl2
powder or crystals
Synonim(y):
Bis[5-(di(1-adamantyl)phosphino)-1′,3′,5′-triphenyl-1′H-[1,4′]bipyrazole] palladium(II) dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C88H94N8P2PdCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1503.02
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(Ad−BippyPhos)2PdCl2,
form
powder or crystals
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
263 °C (Decomp)
functional group
phosphine
SMILES string
[Cl-][Pd+2]([Cl-])([P](C1=CC=NN1C=2C(=NN(C=3C=CC=CC3)C2C=4C=CC=CC4)C=5C=CC=CC5)(C67CC8CC(CC(C8)C6)C7)C9%10CC%11CC(CC(C%11)C9)C%10)[P](C%12=CC=NN%12C=%13C(=NN(C=%14C=CC=CC%14)C%13C=%15C=CC=CC%15)C=%16C=CC=CC%16)(C%17%18CC%19CC(CC(C%19)C%17)C%18)C%20%21CC%22CC(CC(C%22)C%20)C%21
InChI
InChI=1S/2C44H47N4P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-36(11-5-1)40-42(41(37-12-6-2-7-13-37)47(46-40)38-14-8-3-9-15-38)48-39(16-17-45-48)49(43-24-30-18-31(25-43)20-32(19-30)26-43)44-27-33-21-34(28-44)23-35(22-33)29-44;;;/h2*1-17,30-35H,18-29H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
CPOXOXXPPDSPGW-UHFFFAOYSA-L
Application
A Pd based catalyst with bulky ligand applicable to various cross-coupling reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
763314762229763381
description
-
description
95%
description
98%
description
98%, 1:1 MTBE adduct
reaction suitability
reaction type: Stille Coupling, core: palladium, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction suitability
reaction type: Negishi Coupling, core: palladium, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction suitability
reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
mp
263 °C (Decomp)
mp
193-194 °C (decomposition)
mp
130-140 °C
mp
146-151 °C (decomposition)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)