Merck
804053
Sigma-Aldrich
Choline bicarbonate-13C solution
~80% in water, 98 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
C5H14NOH13CO3
Masa cząsteczkowa:
166.18
Kod UNSPSC:
12352115
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Postać
solution
stężenie
~80% in water
przesunięcie masy
M+1
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3