Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2280,00 zł |
4 x 25 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2280,00 zł
Nazwa produktu
Fibroblast Growth Factor-Basic, FGF-Basic, from human, recombinant, expressed in E. coli, carrier free
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
<1 ng/mL Biological Activity EC50
mol wt
16.0 kDa
packaging
pkg of 4X25 μg, pkg of 25 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
color
white to faint yellow cast
solubility
water: soluble 0.025 mg, clear, colorless to faintly yellow
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FGF2(2247)
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ~90% (SDS-PAGE and N-terminal analysis) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE and HPLC) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| biological source human | biological source bovine pituitary glands | biological source human | biological source human |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Gene Information human ... FGF2(2247) | Gene Information bovine ... FGF2(281161) | Gene Information human ... FGF1(2246) | Gene Information human ... FGF18(8817) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fibroblast Growth Factor-Basic
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?