Merck
803928
Sigma-Aldrich
Benzyl 4-(trifluoromethylsulfonyloxy)-3-(trimethylsilyl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Synonim(y):
Garg Azacyclohexyne Precursor
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22F3NO5SSi
Masa cząsteczkowa:
437.51
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
opis
FP: >230°F
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4902
gęstość
1.2625 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
phenyl
triflate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C1=C(OS(=O)(C(F)(F)F)=O)CCN(C(OCC2=CC=CC=C2)=O)C1
InChI
1S/C17H22F3NO5SSi/c1-28(2,3)15-11-21(16(22)25-12-13-7-5-4-6-8-13)10-9-14(15)26-27(23,24)17(18,19)20/h4-8H,9-12H2,1-3H3
Klucz InChI
QGKRRFLQHRMSAL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Benzyl 4-(trifluoromethylsulfonyloxy)-3-(trimethylsilyl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate is a silyl triflate. It can be prepared from 4-methoxypyridine, via a three-step route.[1]
Zastosowanie
Benzyl 4-(trifluoromethylsulfonyloxy)-3-(trimethylsilyl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate may be used as a starting reagent for the synthesis of 3,4-piperidyne. 3,4-Piperidyne is a precursor for the synthesis of various functionalized heterocyclic compounds.[1]
Building block is a precursor for a highly useful azacyclohexyne intermediate, which is generated in the presence of Cesium Fluoride. The azacyclohexyne can be trapped in situ with dipolariphiles and other dienes to form bicyclic carbocycles and heterocycles.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Travis C McMahon et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(12), 4082-4085 (2015-03-15)
We report the generation of the first 3,4-piperidyne and its use as a building block for the synthesis of annulated piperidines. Experimental and computational studies of this intermediate are disclosed, along with comparisons to the well-known 3,4-pyridyne. The distortion/interaction model
Powiązane treści
The Garg group develops methods for the synthesis of natural products and pharmaceuticals. One key method pertains to heterocyclic arynes, such as indolynes and pyridynes, which are generated in situ from silyltriflate precursors under mild fluoride based reaction conditions.