Przejdź do
CLS4082
Corning® Lambda® plus 8-channel pipettor
volume 20-200 μL
Synonim(y):
Multi-channel pipette
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
20-200 μL
Feature:
8-channel
Manufacturer/tradename:
Corning 4082
3150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
8-channel
manufacturer/tradename
Corning 4082
volume
20-200 μL
General description
  • Corning® Lambda® plus 8-channel pipettor are designed for universal fit with all pipet tips of common brands.
  • Adjustable tip ejector.
  • For volume 20-200 μL.
  • Thumb wheel or a plunger button to set volume
  • Smooth plunger movement and extremely low pipetting forces.
  • Accuracy (%) ±3.0 to ±1.0 and Precision (%) <1.5 to <0.6.
  • 3-year warranty and Factory calibrated to strict ISO 8655 standards.
  • Fully autoclavable and UV resistant.
  • Inclusive of a key for easy in-house calibration.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS4080CLS4083CLS4081
feature
8-channel
feature
8-channel
feature
8-channel
feature
8-channel
manufacturer/tradename
Corning 4082
manufacturer/tradename
Corning 4080
manufacturer/tradename
Corning 4083
manufacturer/tradename
Corning 4081
volume
20-200 μL
volume
10 μL
volume
50-300 μL
volume
5-50 μL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)