Przejdź do
513490
4-Carboxylphenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
157,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17BO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
157,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
228-231 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C13H17BO4/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-7-5-9(6-8-10)11(15)16/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
InChI key
IYDKBQIEOBXLTP-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
574694720852525057
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
mp
228-231 °C (lit.)
mp
206-210 °C (lit.)
mp
199-204 °C
mp
142-146 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
fluoro, carboxylic acid
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)