Key Documents
803596
BM(PEG)3 (1,11-bismaleimido-triethyleneglycol)
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥90%
Postać
powder
masa cząsteczkowa
352.34
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
warunki przechowywania
desiccated
rozpuszczalność
water: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C=CC1=O)N1CCOCCOCCOCCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C16H20N2O7/c19-13-1-2-14(20)17(13)5-7-23-9-11-25-12-10-24-8-6-18-15(21)3-4-16(18)22/h1-4H,5-12H2
Klucz InChI
OYRSKXCXEFLTEY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Reactive groups: maleimide (both ends)
- Reactive towards: sulfhydryl groups
- Long, pegylated, sulfhydryl-to-sulfhydryl crosslinkers, composed of maleimide groups and 3-unit polyethylene glycol spacer arm
- PEG spacers provide unique advantages, including enhanced solubility, increased stability, reduced tendency toward aggregation and reduced immunogenicity
- Pure compounds with defined structure and molecular weight, ensuring reproducible protein-modification effects
- Ideal for small molecule or peptide conjugations
Przestroga
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)