Merck
803103
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 solution
100 μg/mL in ethanol, 99 atom % 13C, 95%
Wybierz wielkość
1 ML
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
2140,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5C22H44O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.60
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
stężenie
100 μg/mL in ethanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
colorless
Zastosowanie
detection
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[13CH3][13C](O)([13CH3])[13CH2][13CH2]C[C@@H](C)C1CCC([C@]1(C)CCC/2)C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24?,25?,27-/m1/s1/i3+1,4+1,6+1,16+1,26+1
Klucz InChI
JWUBBDSIWDLEOM-UZYJFTCKSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
25-Hydroxyvitamin D3 (calcifediol) is a prohormone produced via hydroxylation of vitamin D3 (cholecalciferol) in the liver. It is a precursor for the synthesis of calcitriol {1,25-dihydroxyvitamin D3 or [1,25(OH)2D3]}. It is used as a biomarker to determine the status of vitamin D in the body.[1][2]
25-Hydroxyvitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 is an isotope of vitamin D3 wherein C-23, C-24, C-25, C-26, C-27 carbons are replaced by 13C6 isotope.
Zastosowanie
25-Hydroxyvitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry.[3]
Opakowanie
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Need of a dedicated isotopic internal standard for accurate 3-epi-25 (OH) D3 quantification by LC-MS/MS
Zakaria R, et al.
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 57(7), e141-e144 (2019)
25-Hydroxyvitamin D3, the prohormone of 1, 25-dihydroxyvitamin D3, inhibits the proliferation of primary prostatic epithelial cells
Barreto, AM et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 9(3), 265-270 (2000)
Quantification of circulating 25-hydroxyvitamin D by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Vogeser M
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 121(3-5), 565-573 (2010)