Przejdź do
752940
(Trimethylphosphoranylidene)acetonitrile solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
CMMP, Cyanomethylenetrimethylphosphorane solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10NP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
MDL number:
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
concentration
0.5 M in THF
density
0.896 g/mL at 25 °C
functional group
nitrile, phosphine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CP(C)(C)=CC#N
InChI
1S/C5H10NP/c1-7(2,3)5-4-6/h5H,1-3H3
InChI key
KJFJIEHJCVSAKJ-UHFFFAOYSA-N
General description
(Trimethylphosphoranylidene)acetonitrile is a reagent generally employed in the Wittig olefination of less reactive carboxylic acid compounds like esters, N-Boc lactams, lactones, and imides to give α,β-unsaturated nitriles. It is also used as an alternate reagent for Mitsonobu reaction by replacing DEAD/PPh3 for the alkylation of C-H and N-H bonds.
Other Notes
If precipitate is observed, warm gently to resolubilize
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-5.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-21.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)