Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
powder
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
powder
functional group
ketone
SMILES string
CC(CC1=CC(O)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)4-7-2-3-8(11)9(12)5-7/h2-3,5,11-12H,4H2,1H3
InChI key
JQXBETDGCMQLMK-UHFFFAOYSA-N
General description
3,4-dihydroxyphenylacetoneis an alkylbenzene. 3,4-dihydroxyphenylacetone is the product of oxidative deamination of α-methylDopa. The product is intended for forensic and research purposes.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay 95% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| form powder | form - | form - | form - |
| functional group ketone | functional group - | functional group - | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?