Merck
796816
Sigma-Aldrich
Tetrakis(4-aminophenyl)methane
≥90%
Synonim(y):
4,4′,4′′,4′′′-Methanetetrayltetrakis[benzenamine], Tetra(4-aminophenyl)methane, Tetra(4-anilyl)methane, Tetra(p-aminophenyl)methane, Tetrakis(4-aminophenyl)methane
Wybierz wielkość
1 G
1600,00 zł
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1600,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H24N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥90%
Formularz
powder
mp
334-339 °C
ciąg SMILES
NC(C=C1)=CC=C1C(C2=CC=C(N)C=C2)(C3=CC=C(N)C=C3)C4=CC=C(N)C=C4
InChI
1S/C25H24N4/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20/h1-16H,26-29H2
Klucz InChI
LNHGLSRCOBIHNV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)