Merck
556394
Sigma-Aldrich
Tris[4-(diethylamino)phenyl]amine
99%
Wybierz wielkość
1 G
228,00 zł
228,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
228,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(C2H5)2NC6H4]3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
458.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
228,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
mp
104-106 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(CC)c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)N(CC)CC)c3ccc(cc3)N(CC)CC
InChI
1S/C30H42N4/c1-7-31(8-2)25-13-19-28(20-14-25)34(29-21-15-26(16-22-29)32(9-3)10-4)30-23-17-27(18-24-30)33(11-5)12-6/h13-24H,7-12H2,1-6H3
Klucz InChI
HWNGZPYALGWORF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Intermediate for photochromic dye. Hole transporting material.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ahmad Arar et al.
Polymers, 13(2) (2021-01-23)
Redox initiating systems (RISs) are highly worthwhile for polymerization in mild conditions (at room temperature-RT) without external thermal or light activation. With high performance redox initiating systems RIS, the free radical polymerization FRP can even be carried out under air