Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł 1132,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H15Br3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
543.09
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
NACRES:
NA.23
Assay:
97%
Form:
solid
1132,50 zł
Cena katalogowa1510,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
261-265 °C
SMILES string
Brc1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)-c3ccc(Br)cc3)-c4ccc(Br)cc4
InChI
1S/C24H15Br3/c25-22-7-1-16(2-8-22)19-13-20(17-3-9-23(26)10-4-17)15-21(14-19)18-5-11-24(27)12-6-18/h1-15H
InChI key
HJQRITCAXSBOPC-UHFFFAOYSA-N
General description
1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene (TBB) is a halogenated aromatic monomer that can be used in the formation of covalent aromatic frameworks(COF).
Application
TBB can be used to synthesize porous aromatic frameworks for the development of adsorption membranes to treat organic pollutants. It can also be used in the fabrication of pyridine based high efficiency organic light emitting diodes(OLEDs).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp 261-265 °C | mp 94-99 °C | mp 184-188 °C | mp - |
| form solid | form solid | form solid | form liquid |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![1,3,5-Tris[(3-methylphenyl)phenylamino]benzene 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/169/328/32782c27-7421-44c4-9401-58cf69e87f6c/640/32782c27-7421-44c4-9401-58cf69e87f6c.png)