Merck
793884
Lithium bis(fluorosulfonyl)imide
ultra dry, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
LiFSI, Lithium bis(fluorosulfonyl)amide, Lithium bis(fluorosulfonyl)imido, Lithium imidodisulfuryl fluoride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
F2LiNO4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.07
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
solid
ciąg SMILES
FS([N-]S(F)(=O)=O)(=O)=O.[Li+]
InChI
1S/F2NO4S2.Li/c1-8(4,5)3-9(2,6)7;/q-1;+1
Klucz InChI
VDVLPSWVDYJFRW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
LiFSI is a promising new electrolyte additive for lithium ion batteries showing increased conductivity over LiPF6[1]. Bis(fluorosulfonyl)imide has also been tested in next generation gel polymer electrolytes with improved safety properties[2]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Han; Hong-Bo;
Journal of Power Sources, 196(7), 3623-3632 (2011)
Guerfi; A.;
Journal of Solid State Electrochemistry, 13(7), 1003-1014 (2009)