Przejdź do
901243
4-(Acetylamino)phenyl]imidodisulfuryl difluoride
≥98%
Synonim(y):
(4-Acetamidophenyl)(fluorosulfonyl)sulfamoyl fluoride, AISF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
591,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8F2N2O5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98%
Form:
powder or crystals
591,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder or crystals
mp
146-149 °C
functional group
amide
SMILES string
F[S](=O)(=O)N([S](=O)(=O)F)c1ccc(cc1)NC(=O)C
InChI key
SMMIWAIOWMUFCR-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Acetylamino)phenyl]imidodisulfuryl difluoride (AISF) is a shelf-stable, crystalline reagent for synthesis of fluorosulfates and sulfamoyl fluorides via reaction with phenol and amine nucleophiles. A convenient alternative to the toxic sulfuryl fluoride gas traditionally required for installation of the valuable -SO2F functional group, the solid reagent AISF will find wide utility in preparation of synthetic precursors as well as chemical biology, polymer chemistry, cross-coupling, and deoxyfluorination applications.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)