Merck
15224
Sigma-Aldrich
Bis(trifluoromethane)sulfonimide lithium salt
puriss., ≥99.0% (19F-NMR)
Synonim(y):
LiTFSI
Wybierz wielkość
10 G
395,00 zł
50 G
1020,00 zł
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
395,00 zł
50 G
1020,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3SO2NLiSO2CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.09
Beilstein:
6625414
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
puriss.
Próba
≥99.0% (19F-NMR)
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤1% water
mp
234-238 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
[Li]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Li/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
Klucz InChI
QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Bis(trifluoromethane)sulfonimide lithium salt (LiTFSI) is a source of lithium (Li+) ions that is extensively used as an organic electrolyte in lithium-ion batteries and capacitors.[1][2][3] LiTFSI is also used as an additive to enhance the hole conductivity in perovskite and dye-sensitized solar cells.[4]
Inne uwagi
Electrolyte suitable for lithium batteries showing very high conductivity[5][6][7]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Nervous system
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ionic conductivity in relation to ternary phase diagram of poly (ethylene oxide), succinonitrile, and lithium bis (trifluoromethane) sulfonimide blends.
Echeverri M, et al.
Macromolecules, 45(15), 6068-6077 (2012)
M. Liu et al.
Journal of the Electrochemical Society, 138, 1891-1891 (1991)
Corina Paraschiva Ciobanu et al.
3 Biotech, 10(7), 298-298 (2020-06-19)
The addition of n-dodecane (between 1-3%) to the Escherichia coli fermentation broth in a mechanically agitated and aerated bioreactor revealed improved DO (dissolved oxygen) levels induced during fermentation which lead to an increase in biomass productivity and faster glucose consumption.
Development of polyacrylonitrile-based polymer electrolytes incorporated with lithium bis (trifluoromethane) sulfonimide for application in electrochromic device.
Sim LN, et al.
Electrochimica Acta, 229(15), 22-30 (2017)
A. Webber
Journal of the Electrochemical Society, 138, 2586-2586 (1991)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?