791628
Trimethylamine-d9 N-Oxide
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
[O-][N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9NO/c1-4(2,3)5/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Klucz InChI
UYPYRKYUKCHHIB-GQALSZNTSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3