Merck
615544
Sigma-Aldrich
Choline chloride-1,1,2,2-d4
≥98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
HOCD2CD2N(CH3)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[Cl-].[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])[N+](C)(C)C
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i4D2,5D2;
Klucz InChI
SGMZJAMFUVOLNK-HGFPCDIYSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Dimerization of a metal complex through thermally induced single-crystal-to-single-crystal transformation or mechanochemical reaction.
Jie Sun et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(31), 7061-7064 (2011-06-24)