Merck
78972
Sigma-Aldrich
(R)-1-Phenyl-2-propen-1-ol
technical, ≥95% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(R)-α-Vinylbenzyl alcohol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.18
Beilstein:
4658061
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical
Próba
≥95% (sum of enantiomers, GC)
aktywność optyczna
[α]20/D +1.0±0.5°, c = 3.2% in chloroform
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥93:7 (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.543
gęstość
1.021 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H](C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7,9-10H,1H2/t9-/m1/s1
Klucz InChI
MHHJQVRGRPHIMR-SECBINFHSA-N
Inne uwagi
Chiral building block
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D.A. Claremon et al.
Journal of the American Chemical Society, 108, 8265-8265 (1986)
Lin Yi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 386(3), 666-674 (2006-05-26)
Characterizing the biological effects of metabolic transformations (or biotransformation) is one of the key steps in developing safe and effective pharmaceuticals. Sulfate conjugation, one of the major phase II biotransformations, is the focus of this study. While this biotransformation typically