Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 245,00 zł 183,75 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
183,75 zł
Cena katalogowa245,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.54 (lit.)
bp
101-102 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
OC(C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7,9-10H,1H2
InChI key
MHHJQVRGRPHIMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 95% | description 98% | description 99% |
| assay 97% | assay 95% | assay 98% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.021 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.928 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.422 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form solid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.54 (lit.) | refractive index n20/D 1.517 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.555 (lit.) |
| bp 101-102 °C/12 mmHg (lit.) | bp 140 °C/20 mmHg (lit.) | bp 162 °C/15 mmHg (lit.) | bp 58-60 °C/10 mmHg (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?