Merck
779504
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-cyanopyrrolidine
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95.5% (HPLC)
96%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]/D +24.0±2.0°, c = 1 in methanol
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](C1)C#N
InChI
1S/C10H16N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-8(6-11)7-12/h8H,4-5,7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Klucz InChI
VDDMCMFPUSCJNA-MRVPVSSYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)