Merck
779296
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(SP)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine palladium(II) dichloride
≥97%
Synonim(y):
(SP-4-3)-[(2R)-1-[(1R)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino-P]ethyl]-2-(dicyclohexylphosphino-P)ferrocene]dichloropalladium (acc to CAS), Josiphos SK-K319-1a
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H52Cl2FeP2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
731.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97%
Formularz
powder
czystość optyczna
ee: ≥99%
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[Fe].Cl[Pd]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H47P2.C5H5.2ClH.Fe.Pd/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;;;;/h14,19-23H,8-13,15-18H2,1-7H3;1-5H;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2/t21-;;;;;/m1...../s1
Klucz InChI
APAIEFHTZXGGLM-RPDSBUJNSA-L
Opis ogólny
sold in collaboration with Solvias AG
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)