Merck
637939
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,4,6-triisopropylbenzene
95%
Synonim(y):
2,4,6-Triisopropylbromobenzene, 2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H23Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.523 (lit.)
tw
96-97 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)c1cc(C(C)C)c(Br)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C15H23Br/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(16)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3
Klucz InChI
FUMMYHVKFAHQST-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Bromo-2,4,6-triisopropylbenzene can be used in the synthesis of 1-fluoro-2,4,6-triisopropylbenzene, a fluorine-substituted aromatic building block for agrochemical synthesis and pharmaceutical production. It can also be used in the synthesis of di-2,4,6-triisopropylphenyl diselenide via reaction with metallic selenium in the presence of tertiary-butyl lithium.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
"Stereoselective synthesis of (E)-1-iodo-1-selenoalkenes via hydroalumination?iodination of 1-alkynyl selenides"
Balado-Perez S, et al
Tetrahedron Letters, 46(29), 4883-4886 (2005)