Merck
774065
Sigma-Aldrich
Vanadium
powder, -100 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Pierwiastek wanadu
Wybierz wielkość
5 G
453,00 zł
453,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
453,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
V
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
50.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141749
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
453,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
rezystywność
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
-100 mesh
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
gęstość
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[V]
InChI
1S/V
Klucz InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Wanad metaliczny jest powszechnie stosowany w przemyśle jako kluczowy składnik stopów[1]. Wykazano również, że wanad zwiększa wydajność fotokatalizy w TiO2[2] i absorpcji wodoru w MgH2[3].
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Gonzalez; J.E.G.;
Journal of Electroanalytical Chemistry (Lausanne Switzerland), 471(2), 109-115 (1999)
Ramzan; M.;
International Journal of Hydrogen Energy, 35(19), 10373-10376 (2010)
Anpo; M.;
Catalysis Surveys from Japan, 1(2), 169-179 (1997)
Zu Liang Chen et al.
Analytica chimica acta, 607(1), 1-14 (2007-12-25)
A comprehensive review is presented addressing recent trends in the speciation and determination of vanadium in environmental and biological sample matrices, including important analytical aspects such as sample clean up, pre-concentration and method development. Methodology based on both separation and
Anupam Bishayee et al.
Cancer letters, 294(1), 1-12 (2010-03-09)
Vanadium, a dietary micronutrient, is yet to be established as an essential part of the human diet. Over the past century, several biological effects of vanadium, such as insulin-mimetic action as well as amelioration of hyperlipidemia and hypertension, have been
Produkty
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.
Questions
  1. -100 meshというのは粒径100 um以下のpowderという意味ですか?
    1 answer
    1. A product labeled as -100 mesh will be comprised of particles smaller in size than 149 ?m. Please see the link below to review the particle size conversion table:
      https://www.sigmaaldrich.com/support/calculators-and-apps/particle-size-conversion-table