Przejdź do
357162
Vanadium
foil, thickness 0.127 mm, 99.7% trace metals basis
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
Atomic vanadium, Vanadium element
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
7.6 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
V
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
50.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141749
EC Number:
231-171-1
MDL number:
eCl@ss:
38180401
780,00 zł
Cena katalogowa1040,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99.7% trace metals basis
form
foil
reaction suitability
core: vanadium
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistivity
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.127 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
density
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[V]
InChI
1S/V
InChI key
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product and can be used as a precursor for thin layer deposition, which is an efficient technique for finding high-performance materials. Click here for more information.
Application
Vanadium foil can be used for a variety of applications such as:
  • preparation of vanadium pentoxide for lithium ion batteries
  • starting material for synthesis of vanadium oxide
  • a substrate for the deposition of aluminium oxide for wear resistant coatings
Preparation Note
1.9 g = 50 × 50 mm; 7.6 g = 100 × 100 mm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF47852499GF44308885GF96185683
Vanadium foil, thickness 0.25 mm, 15 mm diameter, purity 99.8%
GF47852499
Vanadium
Vanadium rod, 11 mm diameter, length 25 mm, purity 99.8%
GF44308885
Vanadium
Vanadium foil, thickness 0.25 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.8%
GF96185683
Vanadium
description
foil, thickness 0.127 mm, 99.7% trace metals basis
description
foil, thickness 0.25 mm, 15 mm diameter, purity 99.8%
description
rod, 11 mm diameter, length 25 mm, purity 99.8%
description
foil, thickness 0.25 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.8%
assay
99.7% trace metals basis
assay
99.8%
assay
99.8%
assay
99.8%
form
foil
form
foil
form
rod
form
foil
mp
1890 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
resistivity
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
density
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
3380 °C (lit.)
bp
3380 °C (lit.)
bp
3380 °C (lit.)
bp
3380 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vanadium
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)