Przejdź do
1.01750
Barium sulfate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Synonim(y):
Barium sulfate, Blanc fixe
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4960,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJzMerck Life Science sp. z o.o.
5820,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BaSO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.39
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-784-4
MDL number:
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O, suspension)
mp
1380 °C
density
4.5 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ba+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Barium sulfate is typically used in contrast media in oral formulations for X-Ray diagnostics.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barium sulfate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia