Merck
773859
Sigma-Aldrich
5-Octylthieno[3,4-c]pyrrole-4,6-dione
98%
Synonim(y):
TPD-octyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Formularz
powder or crystals
mp
119-126 °C
ciąg SMILES
CCCCCCCCN1C(=O)c2cscc2C1=O
InChI
1S/C14H19NO2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-13(16)11-9-18-10-12(11)14(15)17/h9-10H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
QMNVUZQWXKLEFP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Monomer do syntezy polimerów do organicznych ogniw słonecznych i OFET o wysokiej sprawności konwersji energii (PCE) poprzez bezpośrednią polikondensację arylacji. Odwrócone masowe heterozłączowe ogniwa słoneczne oparte na mieszankach PolyDTS-TPD:PC70BM lub PolyDTG-TPD:PC70BM osiągnęły średnią sprawność konwersji energii od 6,6 do 7,3%. (DTS: ditienosilol; DTG: ditienogermol; TPD: tienopirolodion)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Semiconducting polymers prepared by direct arylation polycondensation.
Antonio Facchetti et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(15), 3520-3523 (2012-03-24)
Chad M Amb et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(26), 10062-10065 (2011-06-08)
We report the synthesis and bulk heterojunction photovoltaic performance of the first dithienogermole (DTG)-containing conjugated polymer. Stille polycondensation of a distannyl-DTG derivative with 1,3-dibromo-N-octyl-thienopyrrolodione (TPD) results in an alternating copolymer which displays light absorption extending to 735 nm, and a