Merck
224499
Sigma-Aldrich
tert-Butylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Synonim(y):
tert-butylochloromagnez, Chlorek t-butylo-magnezowy, Chloro(1,1-dimetyloetylo)magnez
Wybierz wielkość
100 ML
325,00 zł
800 ML
1810,00 zł
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
325,00 zł
800 ML
1810,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CMgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.87
Beilstein:
3535403
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
2.0 M in diethyl ether
gęstość
0.828 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
tert-Butylmagnesium chloride solution can be used as a Grignard reagent:
  • In the Fe-catalyzed cross-coupling reaction with chloroenynols[1].
  • To synthesize alkyne-terminated polyhexylthiophenes[2].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Self-assembly of carbohydrate-block-poly (3-hexylthiophene) diblock copolymers into sub-10 nm scale lamellar structures
Sakai-Otsuka Y, et al.
Macromolecules, 50, 3365-3376 (2017)
Abdallah Hamze et al.
The Journal of organic chemistry, 72(10), 3868-3874 (2007-04-17)
Palladium-catalyzed hydrostannation of substituted Z- and E-enynols is discussed and compared. The regioselectivity of the H-Sn bond addition was found to be controlled by the geometry of the double bond (Z- or syn-directing effect) rather than the nature of its