773700
Graphene, monolayer film
1 cm x 1 cm on SiO2/Si substrate, avg. no. of layers, 1
Synonim(y):
Jednowarstwowy arkusz grafenu
Wybierz wielkość
2060,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2060,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Monolayer graphene film, 1 cm x 1 cm on SiO2/Si substrate, avg. no. of layers, 1
Poziom jakości
Formularz
film
Właściwości
avg. no. of layers 1
opór
600 Ω/sq
dł. × szer. × grubość
1 cm × 1 cm × (theoretical) 0.345 nm, monolayer graphene film
1 cm × 1 cm × 525 μm, SiO2/Si substrate
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Growth Method: CVD synthesis
Transfer Method: Clean transfer method
Quality Control: Optical Microscopy & Raman checked
Size: 1 cm x 1 cm
Appearance (Color): Transparent
Transparency: >97%
Appearance (Form): Film
Coverage: >95%
Number of graphene layers: 1
Thickness (theoretical): 0.345 nm
FET Electron Mobility on Al2O3: 2; 000 cm2/V·s
FET Electron Mobility on SiO2/Si (expected): 4; 000 cm2/V·s
Sheet Resistance: 600 Ohms/sq.
Grain size: Up to 10 μm
Substrate
Size: 1.25 cm x 1.25 cm
Type/Dopant: P/B
Orientation: 100
Growth Method: CZ
Resistivity: 1-30 ohmcm
Thickness: 525 +/- 25μm
Front Surface: polished
Back Surface: etched
Coating: 300 nm thermal oxide on both wafer sides
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Lungs, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Niedawny popyt na pojazdy elektryczne i hybrydowe, w połączeniu z obniżką cen, spowodował, że akumulatory litowo-jonowe (LIB) stały się coraz bardziej popularną formą technologii akumulatorów.