Kluczowe dokumenty
900552
Sigma-Aldrich
Graphene
silane modified, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Synonim(y):
Si-G
Wybierz wielkość
250 MG
1720,00 zł
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1720,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SiCxHyOz
Kod UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
powder
Właściwości
avg. no. of layers 1 ‑ 5
ślady kationów
C: >75%
Si: >2.5%
Opis ogólny
  • Functionalization agent: KH-550.
  • Solubility: Organic solvents.
  • Thickness: 1-5 layers.
  • Lateral size: 0.5-5 μm.
Zastosowanie
  • Polymer filler to improve thermal, electrical and mechanical properties.
  • Rubber filler to improve mechanical and gas barrier properties.
  • Super hydrophobic surface.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Effect of functionalization of graphene nanoplatelets on the mechanical response of graphene/epoxy composites.
Moghadam A, et al.
Materials & Design, 66, 142-149 (2015)
Oil-absorbent polyurethane sponge coated with KH-570-modified graphene.
Li B, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 132(16), 41821/1-41821/7 (2015)
Superhydrophobic Functionalized Graphene Aerogels.
Lin Y, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 3(7), 2200-2203 (2011)
Produkty
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials