900415
Graphene, monolayer film
10 cm x 10 cm on copper foil, avg. no. of layers, 1
Synonim(y):
Grafen/Cu
Wybierz wielkość
2280,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2280,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Monolayer graphene film, 10 cm x 10 cm on copper foil, avg. no. of layers, 1
Poziom jakości
Formularz
film
Właściwości
avg. no. of layers 1
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Folia grafenowa.
- Metoda wzrostu: Synteza CVD.
- Wygląd: Przezroczysta folia.
- Przezroczystość: >97%.
- Pokrycie: >95%.
- Liczba warstw grafenu: 1.
- Grubość (teoretyczna): 0,345 nm.
- Ruchliwość elektronów FET na Al2O3: 2000 cm2/Vs.
- Ruchliwość elektronów Halla na SiO2/Si: 4000 cm2/Vs.
- Rezystancja powierzchniowa na SiO2/Si: 450±40 Ω/sq (1cm x1cm).
- Wielkość ziarna: Do 10 μm.
- Podłoże: Folia miedziana.
- Grubość: 18 μm.
Zastosowanie
- Elastyczne baterie.
- Elektronika.
- Przemysł lotniczy.
- MEMS i NEMS.
- Mikroaktuatory.
- Powłoki przewodzące.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials