Kluczowe dokumenty
773719
Sigma-Aldrich
Graphene, monolayer film
1 cm x 1 cm on quartz, avg. no. of layers, 1
Wybierz wielkość
4 EA
2060,00 zł
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 EA
2060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Monolayer graphene film, 1 cm x 1 cm on quartz, avg. no. of layers, 1
Poziom jakości
Formularz
film
Właściwości
avg. no. of layers 1
opór
600 Ω/sq
dł. × szer. × grubość
1 cm × 1 cm × (theoretical) 0.345 nm, monolayer graphene film
1.25 cm × 1.25 cm × 525 μm, quartz substrate
Opis ogólny
Grafen jest unikalnym, dwuwymiarowym alotropem węgla o grubości jednego atomu. Spośród wszystkich technik syntezy, chemiczne osadzanie z fazy gazowej grafenu na różnych podłożach jest najbardziej obiecującą drogą do produkcji dobrej jakości grafenu na dużą skalę.[1][2] Grafen osadzony na powierzchni dielektrycznej może wykazywać lepszą wydajność w FET opartych na grafenie. Grafen osadzony na kwarcu może być osadzony przez bezpośrednie chemiczne osadzanie z fazy gazowej za pomocą protektorowej warstwy miedzi. [3]
Metoda wzrostu: Synteza CVD
Metoda transferu: Metoda czystego transferu
Kontrola jakości: Mikroskopia optyczna i Raman sprawdzone
Rozmiar: 1 cm x 1 cm
Wygląd (kolor): Przezroczysty
Przezroczystość: >97%
Wygląd (forma): Film
Pokrycie: >95%
Liczba warstw grafenu: 1
Grubość (teoretyczna): 0.345 nm
Ruchliwość elektronów FET na Al2O3: 2; 000 cm2/V-s
Ruchliwość elektronów FET na SiO2/Si (oczekiwana): 4; 000 cm2/V-s
Rezystancja arkusza: 600 Ohm/sq.
Wielkość ziarna: Do 10 μm
Podłoże Kwarc
Rozmiar: 1,25 cm x 1,25 cm
Płaskość: łuk: 20μm; osnowa: 30μm
Chropowatość: 6 angstremów (po stronie polerowanej)
Powierzchnia: Dwustronnie polerowana
Zastosowanie
Grafen może być szeroko stosowany w wielu aplikacjach, takich jak; nanoelektronika, ogniwa paliwowe, ogniwa słoneczne, urządzenia fotowoltaiczne, w biosensorach, biosensorach optycznych, MEMS, NEMS, tranzystorach polowych (FET), czujnikach chemicznych, nanonośnikach w testach biosensorycznych.[4], 4
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Lungs, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enhancing the conductivity of transparent graphene films via doping
Nanotechnology, 21, 285205/1-285205/6 (2010)
Direct Chemical Vapor Deposition of Graphene on Dielectric Surfaces
Ismach A, et al.
Nano Letters, 10, 1542?1548-1542?1548 (2010)
Weak mismatch epitaxy and structural feedback in graphene growth on copper foil.
Wilson NR, et al.
Nano Research, 6(2), 99-112 null
Optical nano-imaging of gate-tunable graphene plasmons
Nature (2012)
Functionalized CVD monolayer graphene for label-free impedimetric biosensing
Eissa S, et al.
Nano Research, 8(5), 1698-1709 null
Produkty
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Niedawny popyt na pojazdy elektryczne i hybrydowe, w połączeniu z obniżką cen, spowodował, że akumulatory litowo-jonowe (LIB) stały się coraz bardziej popularną formą technologii akumulatorów.
Zobacz wszystko