Product 77283 is Heptadecafluorooctanesulfonic acid solution in water. The manufacturing details is proprietary.
Kluczowe dokumenty
77283
Heptadecafluorooctanesulfonic acid solution
~40% in H2O (T)
Synonim(y):
PFOS, Perfluorooctanesulfonic acid
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
stężenie
~40% in H2O (T)
grupa funkcyjna
fluoro
sulfonic acid
ciąg SMILES
OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8HF17O3S/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28/h(H,26,27,28)
Klucz InChI
YFSUTJLHUFNCNZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- In the benzoylation of a variety of unactivated benzenes via Friedel-Crafts acylation reaction in the presence of rare earth(III) perfluorooctane sulfonate in fluorous solvents[1].
- For the dinitration of aromatic compounds to synthesize dinitrobenzenes in the presence of ytterbium perfluorooctane sulfonate and fluorous solvent[2].
- To synthesize tetrahydroisoquinoline derivatives via Pictet-Spengler reaction of β-arylethyl carbamates with aldehydes[3].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
Hello, could this solution contain any trace organic solvents used to assist in solubility? Or is it prepared in 100% pure water?