Merck
772380
Sigma-Aldrich
DTS(FBTTh2)2
Synonim(y):
7,7′-[4,4-Bis(2-ethylhexyl)-4H-silolo[3,2-b:4,5-b′]dithiophene-2,6-diyl]bis[6-fluoro-4-(5′-hexyl-[2,2′-bithiophen]-5-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole], F-DTS, p-DTS(FBTTh2)2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C64H72F2N4S8Si
Masa cząsteczkowa:
1219.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
rozpuszczalność
chlorobenzene: 0.3-0.5% at 80 °C
dichlorobenzene: 0.3-0.5% at 80 °C
chloroform: soluble(lit.)
dichlorobenzene: soluble(lit.)
λmaks.
590 nm in chloroform
ciąg SMILES
CCCCCCc1ccc(s1)-c2ccc(s2)-c3cc(F)c(-c4cc5c(s4)-c6sc(cc6[Si]5(CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC)-c7c(F)cc(-c8ccc(s8)-c9ccc(CCCCCC)s9)c%10nsnc7%10)c%11nsnc3%11
InChI
1S/C64H72F2N4S8Si/c1-7-13-17-19-23-41-25-27-49(71-41)51-31-29-47(73-51)43-33-45(65)57(61-59(43)67-77-69-61)53-35-55-63(75-53)64-56(79(55,37-39(11-5)21-15-9-3)38-40(12-6)22-16-10-4)36-54(76-64)58-46(66)34-44(60-62(58)70-78-68-60)48-30-32-52(74-48)50-28-26-42(72-50)24-20-18-14-8-2/h25-36,39-40H,7-24,37-38H2,1-6H3
Klucz InChI
LNMKMESEJYZMDZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
DTS(FBTTh2)2 is a conductive polymer that can be used as a donor molecule. It has a narrow band gap and shows a maximum power conversion efficiency of 7.0%. Its photostability is more than that of P3HT.[1][2]
Zastosowanie
DTS(FBTTh2)2 can be used as a conjugating polymer that forms a donor-acceptor system with acceptor molecules such as perylene diimide, PC71BM and other fullerenes for the fabrication of bulk-heterojunction based solar cells.[3][4][5]
Narrow band gap material for high-efficiency organic solar cells (OPVs) application
OPV Device Structure: ITO/MoOx/DTS(PTTh2)2: PC70BM/Al
  • JSC = 12.8 mA/cm2
  • VOC = 0.81 V
  • FF = 0.68
  • PCE = 7.0%
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A High-Performing Solution-Processed Small Molecule: Perylene Diimide Bulk Heterojunction Solar Cell
Sharenko A, et al.
Advanced Materials, 25(32), 4403-4406 (2013)
Effects of Solvent Additives on Morphology, Charge Generation, Transport, and Recombination in Solution-Processed Small-Molecule Solar Cells
Kyaw AKK, et al.
Advanced Energy Materials, 4(7), 1301469-1301469 (2014)
Relationship between photostability and nanostructures in DTS (FBTTh2) 2: fullerene bulk-heterojunction films
Yamane S, et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 151, 96-101 (2016)
Enhanced Efficiency Parameters of Solution-Processable Small-Molecule Solar Cells Depending on ITO Sheet Resistance
Wang DH, et al.
Advanced Energy Materials, 3(9), 1161-1165 (2013)
Barium: an efficient cathode layer for bulk-heterojunction solar cells
Gupta V, et al.
Scientific reports, 3, 1965-1965 (2013)
Produkty
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Organiczne urządzenia fotowoltaiczne (OPV) przetwarzane w roztworach pojawiły się jako obiecująca technologia generowania czystej energii ze względu na ich łatwość wytwarzania, potencjał do umożliwienia taniej produkcji za pomocą technik drukowania lub powlekania oraz możliwość włączenia do lekkich, elastycznych podłoży.