Kluczowe dokumenty
753971
PBTTT-C14
Synonim(y):
Poly[2,5-bis(3-tetradecylthiophen-2-yl)thieno[3,2-b]thiophene]
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mw >50,000
mp
>200 °C
właściwości półprzewodników
(mobility=1.3 cm2/V·s)
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.