Przejdź do
901067
PBDTTT-C-T
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Poly[[4,8-bis[5-(2-ethylhexyl)-2-thienyl]benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-2,6-diyl][2-(2-ethyl-1-oxohexyl)thieno[3,4-b]thiophenediyl]]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
1878,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C48H56OS6)n
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
Assay:
≥99% trace rare earth metals basis
Form:
solid
1878,50 zł
Cena katalogowa2210,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Band gap: 1.86 eV
Quality Segment
assay
≥99% trace rare earth metals basis
form
solid
mol wt
Mw 80,000-150,000 (GPC, PS standard)
sustainability
Sustainability features
mp
>200 °C
solubility
chlorobenzene: soluble, chloroform: soluble, dichlorobenzene: soluble
orbital energy
HOMO -5.11 eV , LUMO -3.25 eV 
PDI
≥2.0
application(s)
solar energy
greener alternative category
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Hole transport organic materials allow perfect energy level alignment with the absorber layer and therefore efficient charge collection, are prone to degradation in ambient conditions.Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
901097901058901099
J51 Band gap: 1.99 eV
Sigma-Aldrich
901058
J51
description
-
description
-
description
Band gap: 1.99 eV
description
-
assay
≥99% trace rare earth metals basis
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
chlorobenzene: soluble, chloroform: soluble, dichlorobenzene: soluble
solubility
soluble (hot o-dichlorobenzene)
solubility
organic solvents: soluble (Soluble in chlorobenzene and dichlorobenzene, Limited solubility in CHCl3)
solubility
chlorobenzene: soluble, dichlorobenzene: soluble
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
>200 °C
mp
>200 °C
mp
>200 °C
mp
>200 °C
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
PDI
≥2.0
PDI
-
PDI
2.0‑3.0
PDI
<3.0
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)