Merck
772038
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Gln(Trt)-OH
97%
Synonim(y):
Fmoc-N-trityl-D-glutamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H34N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
610.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder or crystals
aktywność optyczna
[α]22/D +13.4°, c = 1% in DMF
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
232-237 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H](CCC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C39H34N2O5/c42-36(41-39(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29)25-24-35(37(43)44)40-38(45)46-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,40,45)(H,41,42)(H,43,44)/t35-/m1/s1
Klucz InChI
WDGICUODAOGOMO-PGUFJCEWSA-N
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kristina Najjar et al.
The Journal of biological chemistry, 292(3), 847-861 (2016-12-08)
Cell-penetrating peptides (CPPs) are well established as delivery agents for otherwise cell-impermeable cargos. CPPs can also theoretically be used to modulate intracellular processes. However, their susceptibility to proteolytic degradation often limits their utility in these applications. Previous studies have explored
Andreas Pech et al.
Nucleic acids research, 45(7), 3997-4005 (2017-02-06)
Biological evolution resulted in a homochiral world in which nucleic acids consist exclusively of d-nucleotides and proteins made by ribosomal translation of l-amino acids. From the perspective of synthetic biology, however, particularly anabolic enzymes that could build the mirror-image counterparts