Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 374,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H27NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.46
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8796152
374,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]20/D −15±1.5°, c = 1% in ethyl acetate
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
~130 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](OC(C)(C)C)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14-,20+/m0/s1
InChI key
LZOLWEQBVPVDPR-VBKZILBWSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-D-Thr(tBu)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?