Przejdź do
772003
Fmoc-D-Asn(Trt)-OH
97%, for peptide synthesis
Synonim(y):
Fmoc-N-trityl-D-asparagine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Przewidywany termin wysyłki22 czerwca 2026zSchnelldorf Distribution
358,00 zł
5 g
Przewidywany termin wysyłki22 czerwca 2026zSchnelldorf Distribution
1210,00 zł
25 g
Przewidywany termin wysyłki16 lipca 2026zSchnelldorf Distribution
3330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H32N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
596.67
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
358,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-D-Asn(Trt)-OH, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
211-216 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m1/s1
InChI key
KJYAFJQCGPUXJY-UUWRZZSWSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
47672773174772038
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
assay
97%
assay
≥97.0%
assay
97%
assay
97%
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
211-216 °C
mp
201-204 °C (lit.)
mp
186-191 °C
mp
232-237 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-D-Asn(Trt)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)