Merck
767360
Sigma-Aldrich
5-Ethynyl-1,3-benzenedicarboxylic acid
greener alternative
99% (HPLC)
Synonim(y):
5-Ethynylisophthalic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99% (HPLC)
Formularz
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
245-255 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(O)=O)C#C
InChI
1S/C10H6O4/c1-2-6-3-7(9(11)12)5-8(4-6)10(13)14/h1,3-5H,(H,11,12)(H,13,14)
Klucz InChI
XKEUZQRIANAGPB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Zastosowanie
Łącznik MOF używany do syntezy MOF z porami, które mogą być dalej funkcjonalizowane za pomocą chemii kliknięć.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Surface functionalization of porous coordination nanocages via click chemistry and their application in drug delivery.
Dan Zhao et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(1), 90-93 (2010-10-26)