Przejdź do
229237
4,4′-Dibromobiphenyl
98%
Synonim(y):
1-Bromo-4-(4-bromophenyl)benzene, 4,4′-Dibromo-1,1′-biphenyl, 4,4′-Dibromodiphenyl, 4′,4-Dibromobiphenyl, PBB 15, p,p′-Dibromobiphenyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
196,00 zł
147,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
380,00 zł
285,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4C6H4Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-198-6
Beilstein/REAXYS Number:
2044701
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
147,00 zł
Cena katalogowa196,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
355-360 °C (lit.)
mp
163-165 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H8Br2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H
InChI key
HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
General description
The degradation of 4,4′-dibromobiphenyl, through photoelectrocatalytic process, was studied.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
697885675806159611
description
98%
description
97%
description
97%
description
98%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
355-360 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
mp
163-165 °C (lit.)
mp
78-82 °C
mp
261-265 °C
mp
132-134 °C (lit.)
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
phosphine
functional group
ketone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
92-86-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?